Få mere at vide
Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Elektrolytopløsning
Artikelnummer. 10753903 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
25 ml
250 ml
6 x 250 ml
Pakningsstørrelse:
1500ml
250ml
25ml
Artikelnummer. 10753903
Brand: Mettler Toledo™ 51350078
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Har en speciel hætte til nem genopfyldning af elektroder. Mettler Toledo™ 1M KNO 3 Electrolyte Solution giver en broelektrolyt til optimal ydeevne af DX serie Ion-Selective Electrode (ISE) halvceller. Det bruges til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat.
Måling med ion-selektive elektroder (ISE) er den nemmeste og mest overkommelige måde at bestemme ionkoncentrationen på. ISE'er kræver dog omhyggelig håndtering og brug af de korrekte løsninger. Det er vigtigt at fylde referenceelektroden på hver ISE med den anbefalede elektrolytopløsning. Den korrekte elektrolyt vil minimere overgangspotentialer og give optimal temperatur- og tidsrespons.
  • Anbefalet til brug med DX-serien ISE halvceller
  • Anvendes til bestemmelse af ammonium, kalium og nitrat
  • Udstyret med en speciel hætte for at lette påfyldning af elektroder
  • Elektrolytten skal genopfyldes eller udskiftes regelmæssigt for god elektrodeydelse
  • Fås i 25 ml og 250 ml flasker og en 6x 250 ml bulk pakke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Koncentration 1 mol/L KNO 3
Oversigt Elektrolyt 1 mol/L KNO3, 250 mL
Type ISE Bridge-elektrolytløsning
Type påfyldningsopløsning Elektrolyt
Emballage 250 mL
pH-område 6
Mængde 250 ml