Få mere at vide
Kaliumchloridelektrolytstandardopløsning, 3M , Chem-Lab
Artikelnummer. 11910049
Skift visning
Mængde:
250 mL
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11910049 250 mL 250ml
1 options
Artikelnummer. 11910049 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL03.1109.0250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    256.00 DKK
    115.67 DKK / 250ml
    Spare 140.33 DKK
    54% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Forbedre ydeevnen og forlænge elektrodernes levetid. Kaliumchloridelektrolytstandardopløsning, 3M , Chem-Lab er en påfyldningsopløsning til pH-elektroder, der indeholder 224g KCl pr. liter vand. Den bruges til korrekt elektrodeopbevaring for at opretholde optimal elektrodeydelse.
Når den ikke er i brug, skal glasspidsen af en elektrode holdes våd for at undgå dehydrering af den pH-følende membran, som eroderer elektrodens reaktionstid. Elektroder opbevares bedst med spidsen nedsænket i broelektrolytten (KCl 3M ). De fleste elektroder har en beskyttelseshætte, der kan fyldes med denne opløsning, før de placeres.
Tekniske data
CAS 7447-40-7
Lugt Lugtfri
Fysisk form Væske
Molekylær formel ClK
Koncentration 224g KCl pr. 1L H2O
MDL nummer MFCD00011360
Farve Farveløs
pH >7
Kogepunkt 100 °C
Til brug med (udstyr) pH-elektrode
Opløselighed Vandopløselig
InChI nøgle WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].[K+]
IUPAC navn potassium chloride
Molekylvægt (g/mol) 74.55
PubChem CID 4873
Mængde 250 mL
ChEBI CHEBI:32588
Formel vægt 74,56 g/mol