Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt Inlab 605
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Sammensætning | 97,5 til 99,5 % deioniseret vand, 0,5 til % kaliumhydroxid; kaustisk kaliumchlorid |
| Type påfyldningsopløsning | Elektrolyt |
| pH-område | 12.5 |
| Mængde | 25 ml |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Electrolyte O2
- Fare
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: potassium hydroxide