Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt til nitrogenoxid gasfølsom elektrode
Artikelnummer. 12792803 Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 12792803
Brand: Mettler Toledo™ 51340037
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Til nitrogenoxider gasfølsom elektrode.
  • Mængde: 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Farveløs
Oversigt Elektrolyt f. nitrogenoxider NOx, 25mL
Til brug med (udstyr) Nitrogenoxider Gasfølsom elektrode
Type påfyldningsopløsning Elektrolyt
Emballage 25 mL
Mængde 50 ml