Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt til nitrogenoxid gasfølsom elektrode
Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
50 ml
Pakningsstørrelse:
25ml
Beskrivelse
- Mængde: 50 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Farveløs |
| Oversigt | Elektrolyt f. nitrogenoxider NOx, 25mL |
| Til brug med (udstyr) | Nitrogenoxider Gasfølsom elektrode |
| Type påfyldningsopløsning | Elektrolyt |
| Emballage | 25 mL |
| Mængde | 50 ml |