Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt til jodid ISE
Artikelnummer. 11987721
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11987721 20 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 11987721 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51107898
Pålidelige løsninger til landbrugstest
Brug rabatkode 28024
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Oversigt Elektrolyt til Iodide ISE, 20mL
Type påfyldningsopløsning Elektrolyt
Emballage 20 mL
Mængde 20 ml