Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt til Barium ISE
Artikelnummer. 11967721
Skift visning
Mængde:
20 ml
Pakningsstørrelse:
20ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11967721 20 ml 20ml
1 options
Artikelnummer. 11967721 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51107892
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    397.00 DKK
    340.21 DKK / 20ml
    Spare 56.79 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Tekniske data
Oversigt Elektrolyt til Barium ISE, 20mL
Type påfyldningsopløsning Elektrolyt
Emballage 20 mL
Mængde 20 ml