Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrolyt Fluoro Borat ISE
Shop alle Mettler Toledo produkter
Mængde:
20 mL
Pakningsstørrelse:
20ml
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Elektrolyt til Fluoroborate ISE, 20mL |
| Type påfyldningsopløsning | Elektrolyt |
| Emballage | 20 mL |
| Mængde | 20 mL |