Få mere at vide
Elektrodeopbevaringsløsning, Fisher BioReagents™
Beskrivelse
Til brug ved opbevaring af pH-elektroder
Elektrodeopbevaringsløsning er en sikker og bekvem metode til at bevare følsomheden ved at fjerne ophobning fra elektroder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Electrode Storage Solution |
| Farve | Ikke udpeget |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Tæthed | 1g/cm³ |
| Synonym | dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide |
| Identifikation | Beståelsesprøve |
| Emballage | Poly flaske |
| Rester efter fordampning | 1,57 til 1,73 % |
| Damptryk | 14 mmHg ved 20 °C |
| Mængde | 1 l |
| Vis mere |