Få mere at vide
Hanna Instruments™ Elektrodeopbevaringsløsning
Artikelnummer. 10758891
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
230 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10758891 230 ml
1 options
Code produit 10758891 Fournisseur Hanna Instruments™ Code fournisseur HI70300M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    721.35 DKK
    136.18 DKK / 230ml
    Spare 585.17 DKK
    81% Slukket
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Til brug ved opbevaring af pH- og ORP-elektroder. Hanna Instruments™ Elektrodeopbevaringsopløsning er forberedt med kemikalier af reagenskvalitet, der kan bruges til at sikre optimal ydeevne af pH- og ORP-elektroder.
  • Specielt formuleret til at minimere mikrobiel vækst og for at forhindre enhver diffusion/osmotisk virkning
  • Hold krydset frit
  • Sørg for hurtig og pålidelig måling
  • For at sikre optimal responstid bør glassensorspidsen og referenceforbindelsen på pH-elektroden holdes fugtige og må ikke tørre ud, når de ikke er i brug
  • Opbevar elektroden ved at placere elektroden i et lille glas fyldt med opbevaringsopløsning eller ved at erstatte opløsningen i beskyttelseshætten
Spécification
Kapacitet (metrisk) 230 ml
Til brug med (udstyr) pH- og ORP-elektroder
Type påfyldningsopløsning Opbevaring
Knudepunkt Klar
Emballage 5 2 oz. (5 x 60 mL) Flasker
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.