Få mere at vide
Thermo Scientific™ Elektrodestativ med drejearm
Artikelnummer. 11579144
Skift visning
Til brug med (udstyr):
4 elektroder i standardstørrelse og 1 ATC-probe
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
11579144 4 elektroder i standardstørrelse og 1 ATC-probe
1 options
Artikelnummer. 11579144 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 01X081600
På lager
Elektrodestander med drejearm giver praktisk håndfri betjening.
Elektrodestander med drejearm giver praktisk håndfri betjening. Holder op til fire standardstørrelseselektroder og en ATC-sonde.
Funktioner
  • Vægtet 6-tommers diameter base giver dig mulighed for at dreje holderen 360° for mere fleksibilitet.
  • Arm giver dig mulighed for at flytte elektroden fra side til side eller op og ned, mens elektroden holdes i en konstant lodret vinkel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Elektrodestativ med drejearm
Til brug med (udstyr) 4 elektroder i standardstørrelse og 1 ATC-probe