Få mere at vide
Cole-Parmer™ Elektrodespareflasker
Artikelnummer. 11795209 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11795209 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 11795209 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0599099
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00 DKK
    121.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 8.04 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Holder elektroderne i funktionsdygtig stand med disse elektrodespareflasker. Cole Parmer™ Elektrodespareflasker beskytter elektroderne mod stød, spild og udtørring. Accepterer elektroder op til 13 mm i diameter.
Holder elektroderne i funktionsdygtig stand med disse elektrodespareflasker. Cole ParmerTM Electrode Saver-flasker beskytter elektroderne mod stød, spild og udtørring. Accepterer elektroder op til 13 mm i diameter.
  • Stor flaske indeholder en solid låg for at reducere fordampning af opbevaringsopløsning og en O-ring låg til brug med elektroder
  • Lille flaske inkluderer en O-ring låg og er en omkostningseffektiv mulighed, når opbevaringsløsningen kasseres og ikke regelmæssigt genbruges
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Til brug med (udstyr) Elektroder
Type Elektrodespareflaske
Til brug med (applikation) Beskyt elektroder mod stød, spild og udtørring
Inkluderer En solid hætte til at reducere fordampning af opbevaringsopløsning og en O-ring hætte til brug med elektroder
Højde (metrisk) 10 cm
Diameter (metrisk) Kap 279.4 mm