Få mere at vide
Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab
Artikelnummer. 11957755
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11957755 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11957755 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL0218370100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Restore an electrode that is starting to perform poorly. Electrode Regenerative Solution, Chem-Lab is an ammonium hydrogen difluoride solution that can help to regenerate the pH-sensitive glass membrane of an electrode.
Over time, electrodes may start displaying excessive response time, even when they have been carefully handled and properly stored. In these cases, it may be possible to reactivate the electrode by immersing it in an ammonium bifluoride regeneration solution. The solution works by etching away a very thin layer of the glass membrane, exposing a fresh surface area.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ammonium hydrogen difouride
CAS 1341-49-7
Kogepunkt 100°C
Farve Colorless
Tæthed 1.00g/mL
Til brug med (udstyr) Glass Electrodes
Fysisk form Liquid
Mængde 100 mL
Molekylær formel F2H5N
Lugt Odorless
MDL nummer MFCD00012018
Emballage Bottle
Opløselighedsinformation Fully miscible
InChI nøgle KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
SMIL N.F.F
IUPAC navn amine dihydrofluoride
Molekylvægt (g/mol) 57.04
Formel vægt 57.04g/mol
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Regeneration solution for electrodes
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge