Få mere at vide
Sherwood Scientific™ Polsk hætteglas med elektrode
Artikelnummer. 12376307
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12376307 500 ml 25g
1 options
Artikelnummer. 12376307 Leverandør Sherwood Scientific™ Leverandørnr. 00156205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    298.00 DKK
    225.34 DKK / 25g
    Spare 72.66 DKK
    24% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026