Få mere at vide
Elektrodefyldningsløsning, 3M KCl, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11543162 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11543162 100 ml 100ml
1 options
Artikelnummer. 11543162 Leverandør Reagecon Leverandørnr. EFS3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00 DKK
    196.04 DKK / 100ml
    Spare 182.96 DKK
    48% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Velegnet til alle Blueline elektroder. Elektrodefyldningsløsning, 3M KCl, Reagecon™ er en brugsklar kaliumchloridopløsning uden sølvioner. Den bruges til at opbevare pH-elektroder, når de ikke er i brug, for at sikre, at elektroderne giver hurtige responstider og præcise resultater.
Glaselektroder skal holdes fugtige. Hvis en elektrode tørrer ud under opbevaring, kræves en regenereringsprocedure for at genoprette det hydrerede glaslag og referenceforbindelsen for at gøre elektroden funktionsdygtig. Fyldning af opbevaringshætten/røret med en kaliumchloridopløsning holder elektroden hydreret for at maksimere elektrodens ydeevne og forlænge elektrodens levetid.
Tekniske data
Farve Farveløs
Sammensætning KCl i vand
Koncentration 3 mol/L
Til brug med (udstyr) Alle Blueline pH-elektroder
Type Elektrodefyldningsopløsning
Type påfyldningsopløsning 3M KCl uden sølvioner
Lugt Lugtfri
Mængde 100 ml