Beskrivelse
- Kombineret ionfølsom elektrode med solid membran Udskiftelig flad overflade
- Den ion, der skal detekteres, passerer gennem membranen og genererer en potentialforskel, der er proportional med ionkoncentrationen
- Analysetid generelt mindre end et minut
- Prøveforberedelsestrin såsom filtrering eller destillation er sjældent nødvendigt
- Kalibrering bør udføres så ofte som muligt (mindre en gang om dagen) ved samme temperatur som prøven
- Måletemperatur 0 til 50° C
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Kombineret ionfølsom elektrode med solid membran |
| membran | Solid membran |
| Inkluderer | Membran, elektrolytisk opløsning og pakning. |
| Temperatur (metrisk) Drift | 0 °C til 50 °C |
| Type | Kombineret ISE |