Få mere at vide
Pepsin-HCl elektrode rengøringsopløsning, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11593172 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11593172
Brand: Reagecon ECS
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Ideel til at fjerne proteinkontamination fra membranen og membranen af pH-elektroder. Pepsin-HCl elektrode rengøringsopløsning, Reagecon™ er en opløsning af pepsin A i saltsyre. Elektrodeelementer skal ligge i blød i cirka en time for at opretholde optimal ydeevne.
Pepsin A er et enzym, der nedbryder proteiner til mindre peptider. Det produceres naturligt i det menneskelige fordøjelsessystem og produceres kommercielt til brug i laboratorier og i fødevareindustrien. Pepsin i saltsyre er den foretrukne rengøringsopløsning til fjernelse af proteinforurening.
Tekniske data
Kogepunkt 100 °C
Farve Lys orange
Sammensætning Pepsin A i saltsyre
Type påfyldningsopløsning Elektroderens for proteinforurening
Smeltepunkt 0 °C
Lugt Karakteristisk
Mængde 500 ml
Opløselighed Blandbar i vand
compliance-icons
Produktidentifikator
  • ELECTRODE CLEANING SOLUTION
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Pepsin A