Få mere at vide
Mettler Toledo™ Pepsin-HCl rengøringsopløsning
Artikelnummer. 10762712 Shop alle Mettler Toledo produkter
Skift visning
Størrelse:
250 ml
Pakningsstørrelse:
250ml
Artikelnummer. Størrelse unitSize
10762712 250 ml 250ml
1 options
Artikelnummer. 10762712 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 51350100
Fjerner proteinforurening fra membranen på pH-elektroder. Mettler Toledo™ Pepsin-HCl rengøringsopløsning hjælper med at opretholde elektrodeydelsen og bør bruges efter målinger og før rekalibrering. Behandlingstiden er cirka 1 time.
pH-elektroden er hovedaktøren for pH-måling. Det kræver særlig pleje og opmærksomhed. Fjernelse af kontaminering er påkrævet, før elektroden kan re-kalibreres og bruges til en anden måling.
Skylning med deioniseret vand er ikke tilstrækkelig, når proteinforurening (og andre uorganiske komponenter) er til stede; Pepsin-HCl anbefales i dette tilfælde.
  • Tilgængelig i en praktisk flaske med skruelåg med en problemfri etiket
  • SDS og etiket indeholder information i henhold til GHS (Globally Harmonized System)
  • Behandlingstiden er cirka 1 time
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar, farveløs
Type Elektroderens
Til brug med (applikation) Fjernelse af proteinkontamination og kontaminering med andre uorganiske komponenter fra membranen og andre forbindelser af pH-elektroder
Materiale Pepsin og HCL i vand
pH-område 1
Størrelse 250 ml
Til brug med (udstyr) pH-elektroder
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cleaning solution Pepsin / HCl
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH208-Indeholder . Kan udløse allergisk reaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Hydrochloric acid, Pepsin A