Få mere at vide
Cole-Parmer™ Elektrodekabel, 29045 Series pH-elektrode
Artikelnummer. 11760859 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Konnektortyper:
S8 til BNC
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Konnektortyper Pakningsstørrelse
11760859 S8 til BNC Hver
1 options
Artikelnummer. 11760859 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 2904555
Forventet forsendelse: 03-02-2027
Egnet kabel til den hurtige og meget nøjagtige 29045-serie pH-elektrode. Cole-Parmer™ Elektrodekabel, 29045-serien pH-elektrode er et S8 til BNC-forbindelseskabel.
  • S8 til BNC
  • 1 meter længde kabel
  • Til 29045 serie pH-elektroder
Tekniske data
Konnektortyper S8 til BNC
Til brug med (udstyr) 29045 serie pH-elektroder
Type Elektrode kabel