Få mere at vide
Mettler Toledo™ Elektrodearm, EasyPlace Komplet
Artikelnummer. 17531016
Skift visning
Til brug med (udstyr):
EasyPlace
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
17531016 EasyPlace
1 options
Artikelnummer. 17531016 Leverandør Mettler Toledo™ Leverandørnr. 30671569
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2335.22 DKK
    2186.58 DKK / Pakke med 1
    Spare 148.64 DKK
    6% Slukket
På lager
De EasyPlace elektrodearm understøtter effektiv måling og kalibrering. Med perfekt lodret bevægelse minimeres risikoen for spild. Inkluderer parkeringsbæger, parkeringsbægerindsats og poseholder.
  • Præcis kontrol
  • Perfekt lodret sensorbevægelse gør det nemt at indsætte sensoren i prøver
  • Det rigtige sted
  • De EasyPlace indeholder dedikerede positioner til kalibrering, kort- og langtidssensorlagring og måling, hvilket forenkler hverdagens arbejdsgange
  • Passer lige ind
  • De EasyPlace elektrodearm passer sammen med EasyMix magnetomrører og standardposer, hvilket forenkler betjeningen og sparer plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Elektrodearm, EasyPlace Komplet
Til brug med (udstyr) EasyPlace