Få mere at vide
Kimberly-Clark Professional™ Elektronisk kassettedispenser Gulvstativ
Artikelnummer. 12698345 Shop alle Kimberly-Clark Professional produkter
Skift visning
Montering:
Fritstående
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Montering Pakningsstørrelse
12698345 Fritstående Hver
1 options
Artikelnummer. 12698345 Leverandør Kimberly-Clark Professional™ Leverandørnr. 11430
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2195.00 DKK
    987.17 DKK / Pakke med 1
    Spare 1207.83 DKK
    55% Slukket
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Elektronisk kassettedispenser gulvstativ er kompatibel med en række elektroniske hudplejedispensere, så du kan tilbyde håndsprit, hvor end du har mest brug for det.
  • Bærbar, justerbar og holdbar, hvilket gør den til en smart mulighed for pauserum, toiletter, entréer og meget mere
  • Vælg mellem et bredt udvalg af hudpleje- og hånddesinfektionskassetter fra de betroede Kleenex™ Mærke
  • Bruges med en række kompatible elektroniske hudplejedispensere, der sælges separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispenseringssystem
Højde (engelsk) 4.79 ft.
Højde (metrisk) 1.46 m
Holder Rensekassette
Materiale Plast
Montering Fritstående
Antal rum 1