Få mere at vide
Edulab Elektrisk kredsløbssæt
Artikelnummer. 30280281
Skift visning
Produkttype:
Elektroniksæt
Artikelnummer. Produkttype
30280281 Elektroniksæt
1 options
Artikelnummer. 30280281 Leverandør Edulab Leverandørnr. VTT12303425
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Et billigt og fleksibelt DuraLab sæt designet som en alternativ tilgang til elevundersøgelser af simple kredsløb.
  • Indeholder individuelle komponenter såsom kontakter, reostater og pæreholdere monteret på separate plastikpaneler med 4 mm fatninger
  • Paneler kan forbindes med 4 mm stablelige ledninger for at danne kredsløb
  • Understøtter undervisning i grundlæggende kredsløbskoncepter på Key Stage 2-niveau og udvides til anvendelser i Key Stage 3-studier
  • Hjælper eleverne med at udforske elektriske principper gennem praktisk undersøgelse
  • Leveret i to polystyrenbakker for nem organisering og opbevaring
Tekniske data
Produkttype Elektroniksæt
Til brug med (udstyr) Inkluderet
Længde (engelsk) 17,67 tommer
Længde (metrisk) 44.9 cm
Materiale Metal, Plast
Spænding 9 V