Få mere at vide
Euro Protection™ Elektriske beskyttelseshandsker
Artikelnummer. 12053086
Skift visning
Farve:
Ravgul
Artikelnummer. Farve
12053086 Ravgul
1 options
Artikelnummer. 12053086 Leverandør Euro Protection™ Leverandørnr. 8055
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    717.92 DKK
    338.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 379.44 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Euro Protection™ Elektriske beskyttelseshandsker har høj dielektrisk beskyttelse og en ergonomisk form.
  • Isolerende handsker til strømførende arbejde
  • Høj dielektrisk beskyttelse
  • Maksimal driftsspænding: 1000V
  • Bevis testspænding: 5000V
  • Ergonomisk form
  • Let pulveriseret for at lette påtagning og fjernelse
  • I naturlig latex honningfarve
  • Uomgået manchet
  • Anbefales til brug med læderoverhandsker for at give beskyttelse
Tekniske data
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN60903:2003CEI 60903:2014EPI Kategori III(Direktiv 89/686/EØF)EN420
Farve Ravgul
Pulveriseret Pulveriseret
Størrelse 9
Til brug med (applikation) Arbejder med strømførende strøm
Til brug med (udstyr) Overhandsker i læder
Længde (metrisk) 41 cm (28 og 36 cm fås på forespørgsel)
Spænding Max: 100V