Få mere at vide
BICASA Elektrisk panel med 4 flere stikkontakter til Kompatto Workstation
Artikelnummer. 17467363 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Elektrisk panel med flere stikkontakter til Kompatto Workstation; Udgangstype: Flere stikkontakter (IP65)
Artikelnummer.
17467363 Elektrisk panel med flere stikkontakter til Kompatto Workstation; Udgangstype: Flere stikkontakter (IP65)
1 options
Artikelnummer. 17467363 Leverandør BICASA Leverandørnr. KEEITA
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Eltavle KVK med holder, kabel og strømstik - 4 flerstikdåser (IP65) 250V/16A/2P+E.
  • Til Kompatto Series Workstation
  • Monteres under bordpladen
  • Metalrammestøtte - Polyurethan pulverlakering Lysegrå mat bonderiseret farve
  • Polypropylen PP harpiks V0 flammehæmmende (UL 94) panel Antracit farve - Forseglet ABS bagkasse
  • Klemmeforsyningskabel FFC/2 (brandhæmmende og lav halogenemission) med stik
  • 4 flerstikdåser (IP65) 250V/16A/2P+E
Tekniske data
Antal (udtag) 4
Til brug med (udstyr) Kompatto serie arbejdsstation
Spænding 230 V
Strømstyrke 16 A
Farve Grå
Inkluderer Kabel, strømstik
Udløbstype Flere stikkontakter (IP65)
Frekvens 50 Hz