Få mere at vide
BICASA Elektrisk panel med 4 britiske stikkontakter til Kompatto Workstation
Shop alle BICASA produkterBeskrivelse
- Til Kompatto Series Workstation
- Monteres under bordpladen
- Metalrammestøtte - Polyurethan pulverlakering Lysegrå mat bonderiseret farve
- Polypropylen PP harpiks V0 flammehæmmende (UL 94) panel Antracit farve - Forseglet ABS bagkasse
- Klemmeforsyningskabel FFC/2 (brandhæmmende og lav halogenemission) med stik
- 2xK2647WHI Logic Plus Hvidstøbt 2 Gangs Dobbeltpolet afbryderstik 250V/13A/L+N+E
Tekniske data
Tekniske data
| Antal (udtag) | 2 |
| Til brug med (udstyr) | Kompatto serie arbejdsstation |
| Længde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.6 cm |
| Spænding | 230 V |
| Strømstyrke | 13 A |
| Certificeringer/compliance | BS 1363 - Del 2: 1995 |
| Farve | Hvid |
| Inkluderer | Kabel, strømstik |
| Udløbstype | Gang dobbelt polet afbryderstik |
| Vis mere |