Få mere at vide
Bochem™ Elektrisk lift 240
Artikelnummer. 14853742
Skift visning
Højde (metrisk):
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
14853742 300 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 14853742 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11220
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Bochem™ Electrical Lift 240 leveres med motor og styresystem integreret i laboratoriestikket.
  • Dimensioner, tilbagetrukket (LxBxH): 240 x 240 x 120 mm
  • Maks. højde: 300mm
  • Arbejdsrum (LxB): 240 x 240 mm
  • Vægt: 6 kg
  • Løftehastighed: 180 mm/min
  • Maks. løft af saks: 180mm
  • Maks. bæreevne (dynamisk): 25 kg
  • Nominelt drejningsmoment: 8 Nm
  • Beskyttelsesgrad: IP 30
  • Forsyningsspændingstransformator: 100-240 VAC, 50/60 Hz
  • Udgang: 24 V
  • Batteri fjernbetjening: 3 V, Lithiumzelle CR2430
  • Tilladt omgivelsestemperatur: 5 til 45 °C
  • Støjemission: mindre end 40 dB (A)
  • Den sikrer et absolut stabilt stativ og slingrefri løft og sænkning, hvilket giver perfekt sikkerhed
  • Den ekstremt robuste, meget præcise sakseteknologi af 18/10 stål og de elektroniske komponenter er holdbart beskyttet med en bælg af kemisk resistent PTFE
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 300 mm
Længde (metrisk) base 240 mm
Bredde (metrisk) base 240 mm