Få mere at vide
WLD Tec™ Sterimax infrarød sterilisator
Artikelnummer. 11794159
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
139 x 175 x 129 mm
169 x 175 x 129 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
11794159 139 x 175 x 129 mm
11724169 169 x 175 x 129 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11794159 Leverandør WLD Tec™ Leverandørnr. 5.001.000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6167.15 DKK
    4813.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 1353.65 DKK
    21% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-01-2027
Hurtig, effektiv og flammefri infrarød løkkesterilisator. WLD Tec™ Sterimax infrarød sterilisator er ideel til brug i enhver type laboratorie.
7 Vinkeljusteringer
Tekniske data
Dybde (metrisk) Udvendig 139 mm
Dybde (metrisk) kammer 118 mm
Dimensioner (L x B) 139 x 175 mm
Diameter (metrisk) kammer 15 mm
Højde (metrisk) Udvendig 129 mm
Længde (metrisk) 139 mm
Model- Kort version
Produkttype Infrarød sterilisator
Temperatur (metrisk) 900 °C til 950 °C
Vægt (metrisk) 0.96 kg
Funktioner 7 Vinkeljusteringer
Inkluderer Inokulationsløkke og holder, bakke til 3 instrumenter, skruetrækker, brugsanvisning, 2 års garanti (undtagen dele af slid)
Mængde 1 stk.
Spænding 230 V
Watt 160 w
Bredde (metrisk) Udvendig 175 mm
Dimensioner (L x B x H) 139 x 175 x 129 mm