Få mere at vide
BICASA Elektrisk MECC Panel med 4 x T23 Feller fatninger, Automatisk afbryder
Artikelnummer. 17467383 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Elektrisk MECC Panel med 4 x T23 Feller fatninger, Automatisk afbryder
Artikelnummer.
17467383 Elektrisk MECC Panel med 4 x T23 Feller fatninger, Automatisk afbryder
1 options
Artikelnummer. 17467383 Leverandør BICASA Leverandørnr. MBEESWI
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Elektrisk MECC Panel med 4 x T23 Feller-fatninger IP55/IP21 - 250V/16A/L+N+PE og 1 automatisk afbryder.
  • Installeret direkte på MECC Service Spine
  • PP-harpiksstøbt frontpanel - V0 flammehæmmende (UL 94)
  • El-paneler MED STIKkontakter
    • Forseglet flammehæmmende ABS bagboks med kabelforskruning
    • Udstyret med ledninger og fleksibelt strømforsyningskabel
    • FG7 (O) M1 selvslukkende og halogenfri
  • 4 x T23 (Feller) stikkontakter IP55/IP21 - 250V/16A/L+N+PE
  • 1 automatisk afbryder 2P/16A
Tekniske data
Antal (udtag) 4
Til brug med (udstyr) MECC Series Service Spine
Spænding 230 V
Strømstyrke 16 A
Farve Hvid
Inkluderer 1 automatisk afbryder (2 P/16 A)
Udløbstype T23-1 fatninger (IP55/IP21)
Frekvens 50