Få mere at vide
BICASA Elektrisk MECC panel med 4 flere stikkontakter, automatisk afbryder
Artikelnummer. 17457383 Shop alle BICASA produkter
Skift visning
Elektrisk MECC panel med 4 flere stikkontakter, automatisk afbryder
Artikelnummer.
17457383 Elektrisk MECC panel med 4 flere stikkontakter, automatisk afbryder
1 options
Artikelnummer. 17457383 Leverandør BICASA Leverandørnr. MBEEITA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Elektrisk MECC Panel med 4 Multistikkontakter (IP65) 250V/16A/2P+E og 1 automatisk afbryder 2P/16A.
  • Installeret direkte på MECC Service Spine
  • PP harpiksstøbt frontpanel - V0 flammehæmmende (UL 94)
  • El-paneler MED STIKkontakter
    • Forseglet flammehæmmende ABS bagboks med kabelforskruning
    • Udstyret med ledninger og fleksibelt strømforsyningskabel
    • FG7 (O) M1 selvslukkende og halogenfri
  • 4 flerstikdåser (IP65) 250V/16A/2P+E
  • 1 automatisk afbryder 2P/16A
Tekniske data
Antal (udtag) 4
Til brug med (udstyr) MECC Series Service Spine
Spænding 230 V
Strømstyrke 16 A
Farve Grå
Inkluderer 1 automatisk afbryder (2 P/16 A)
Udløbstype Flere stikkontakter (IP65)
Frekvens 50