Beskrivelse
- Installeret direkte på MECC Service Spine
- PP-harpiksstøbt frontpanel - V0 flammehæmmende (UL 94)
- El-paneler MED STIKkontakter
- Forseglet flammehæmmende ABS bagboks med kabelforskruning
- Udstyret med ledninger og fleksibelt strømforsyningskabel
- FG7 (O) M1 selvslukkende og halogenfri
- 2xK2647WHI Logic Plus Hvidstøbt 2 Gang Dobbeltpolet afbryderstik 250V/13A/L+N+E - Normal Power
Tekniske data
Tekniske data
| Antal (udtag) | 2 |
| Til brug med (udstyr) | MECC Series Service Spine |
| Længde (engelsk) | 3,4 tommer. |
| Længde (metrisk) | 8.6 cm |
| Spænding | 230 V |
| Strømstyrke | 13 A |
| Farve | Hvid |
| Udløbstype | Gang dobbelt polet afbryderstik |
| Bredde (engelsk) | 5,7 tommer. |
| Bredde (metrisk) | 14.6 cm |
| Vis mere |