Få mere at vide
LTE Scientific™ Electric Hoist
Artikelnummer. 12765415
Til brug med (udstyr):
Topbetjente Touchclave-autoklaver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12765415
Brand: LTE Scientific™ TC/HST/01
An accessory item for use with all top-loading Touchclave autoclave models.
  • Aids in the sterilization process
  • Convenient method of lowering heavy loads into top-loading autoclaves
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Topbetjente Touchclave-autoklaver
Produkttype Electric Hoist