Få mere at vide
IKA™ ElectraSyn komplet elektrode- og hætteglasstartsæt
Artikelnummer. 15877922 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Pakningsstørrelse
15877922 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15877922 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0040004013
Forventet forsendelse: 07-01-2027
Tilbehørssæt, der inkluderer hættesamlinger, alle hætteglasstørrelser og alle elektrodetyper til ElectraSyn 2.0 multiværktøjet.
  • Indeholder sæt hætteglas i alle størrelser:
    • Hætteglas 5 mL med komplet hættesamling
    • Hætteglas 10 mL med komplet hættesamling
    • Hætteglas 20 mL med komplet hættesamling
    • Hætteglas 5 mL sæt med 10 stk
    • Hætteglas 10 mL sæt med 10 stk
    • Hætteglas 20 ml sæt med 20 stk
  • Indeholder sæt af alle elektrodetyper
    • Grafit SK-50, sæt med 12 stk
    • Glasagtig carbon, sæt med 2
    • Platineret, sæt med 2 stk
    • Magnesium, sæt med 12 stk
    • Zink, sæt med 12 stk
    • Rustfrit stål, sæt med 12 stk
    • Nikkelskum, sæt med 12 stk
    • Nikkel, sæt med 12 stk
    • RVC, sæt med 12 stk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Komplet hætteglas, hætte og elektrodesæt.