Få mere at vide
Eleclazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eleclazine |
| CAS | 1443211-72-0 |
| Molekylær formel | C21 H16 F3 N3 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 4-(Pyrimidin-2-ylmethyl)-7-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)-3,4-dihydrobenzo[f][1,4]oxazepin-5(2H)-one, 3,4-Dihydro-4-(2-pyrimidinylmethyl)-7-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-1,4-benzoxazepin-5(2H)-one, GS 6615 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H16F3N3O3/c22-21(23,24)30-16-5-2-14(3-6-16)15-4-7-18-17(12-15)20(28)27(10-11-29-18)13-19-25-8-1-9-26-19/h1-9,12H,10-11,13H2 |
| SMIL | FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)c2ccc3OCCN(Cc4ncccn4)C(=O)c3c2 |
| IUPAC navn | 4-(pyrimidin-2-ylmethyl)-7-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-2,3-dihydro-1,4-benzoxazepin-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 415.365 |
| Formel vægt | 415.114 |