Få mere at vide
Eldecalcitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eldecalcitol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50O5/c1-20(9-6-15-29(3,4)34)24-13-14-25-22(10-7-16-30(24,25)5)11-12-23-19-26(32)28(27(33)21(23)2)35-18-8-17-31/h11-12,20,24-28,31-34H,2,6-10,13-19H2,1,3-5H3/b22-11+,23-12-/t20-,24-,25+,26-,27-,28-,30-/m1/s1 |
| Formel vægt | 490.3658 |