Få mere at vide
Elbasvir, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17780649 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17780649 100 mg
1 options
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Artikelnummer. 17780649 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 469331000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elbasvir
CAS 1370468-36-2
Mængde 100 mg
Forsendelsestilstand Ingen særlige krav
Produktlinje Livsvidenskab
Molekylær formel C49 H55 N9 O7
Fysisk form Pulver
Farve Hvid til lysegul
Renhed ≥94 %