Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Elastisk SMS Kjole med krave og lynlås
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17770119 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17770119 3X-Large
17740119 Større
17750119 X-Large
17760119 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17770119 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 40.507/06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    1010.58 DKK / Pakke med 50
    Spare 54.42 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Polyethylenfilmen på disse kjoler gør det muligt at reducere partikelafgivelsen af fibre på den industrielle arbejdsplads.
  • Single use, anti-static hygiene gown provides the user with full body protection
  • Protects against activity related soiling and contamination
  • Microporous, polyethylene lining is comfortable, and waterproof
Tekniske data
Produkttype Hygiene Gown
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylene, Polyethylen, Microporous Polyethylene Laminate
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastic
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Non-sterile
Antal lommer None
Sømtype Sewn
Certificeringer/compliance Manufactured under an ISO 9001 Certified Quality System
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001, EN 1149-5
Til brug med (applikation) Category 1 Personal Protective Equipment
Emballagetype Individual, Bag
Vægt (metrisk) 65 g/m 2
Konstruktion Made in China