Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Elastisk SMS Kjole med krave og lynlås
Artikelnummer. 17760119 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Større
X-Large
2X-stor
3X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17760119 2X-stor
17740119 Større
17750119 X-Large
17770119 3X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17760119 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 40.507/05
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1134.23 DKK
    1010.58 DKK / Pakke med 50
    Spare 123.65 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Polyethylenfilmen på disse kjoler gør det muligt at reducere partikelafgivelsen af fibre på den industrielle arbejdsplads.
  • Engangsbrug, antistatisk hygiejnekittel giver brugeren fuld kropsbeskyttelse
  • Beskytter mod aktivitetsrelateret forurening og forurening
  • Mikroporøst polyethylenforing er behageligt og vandtæt
Tekniske data
Produkttype Hygiejnekittel
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen, Polyethylen, Mikroporøst polyethylenlaminat
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril
Antal lommer Ingen
Sømtype Syet
Certificeringer/compliance Fremstillet under et ISO 9001 Certified Quality System
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149-5
Til brug med (applikation) Kategori 1 Personligt Beskyttelsesudstyr
Emballagetype Individuelt, Taske
Vægt (metrisk) 65 g/m 2
Konstruktion Fremstillet i Kina