Få mere at vide
Kolmi Hopen™ Elastisk SMS Kjole med krave og lynlås
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17740119 Shop alle Medicom produkter
Skift visning
Størrelse:
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17740119 Større
17750119 X-Large
17760119 2X-stor
17770119 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17740119 Leverandør Kolmi Hopen™ Leverandørnr. 40.507/03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1065.00 DKK
    1010.58 DKK / Pakke med 50
    Spare 54.42 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polyethylenfilmen på disse kjoler gør det muligt at reducere partikelafgivelsen af fibre på den industrielle arbejdsplads.
  • Letvægts polypropylen er foret med en polyethylenfilm for bedre hydrofob forsegling
  • Med krave og elastiske manchetter
  • Velegnet til beskyttede miljøer
  • Individuel emballage til kontrolleret hygiejne og distribution
Tekniske data
Størrelse Større
Materiale SMS, Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Engangs Engangsbrug
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO 9001, EN 1149-5
Vægt (metrisk) 65 g/m 2
nr. pr. pakke 50 Pk.