Beskrivelse
- Ultraeffektiv beskyttelse for bæreren og miljøet
- Integreret 2-lags plisseret maske
- Tilgængelig til farvekodesporing
- 25 g/m 2 stofvægt
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Design Type | Hjelm |
| Mængde | 50 Pk. |
| Inkluderer | Hætter og polyposer |
| Til brug med (applikation) | Industriel, Laboratorie |