Få mere at vide
Corning™ Elastiske ærmer til CoolRack Moduler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15555535
:
Elastiske ærmer
Artikelnummer. 15555535
Brand: Corning™ 432092
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med CoolRack Moduler. Corning™ Elastiske ærmer til CoolRack Moduler giver behageligt greb, når du håndterer koldt, varmt eller vådt CoolRack rørmoduler.
  • Farverige elastiske ærmer til at farvekode eksperimenter
  • Kompatibel med is, tøris og vandbade
  • Fire farver: lilla, grøn, orange, pink
Sleeves passer til følgende moduler:
  • Alle 15-brønd CoolRack moduler
  • Alle 30-brønd CoolRack moduler
  • CoolRack 15 ml
  • CoolRack 50 ml
  • CoolRack VS13
  • CoolRack V13
  • CoolRack V16
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Grøn, Orange, Lilla, Pink
Til brug med (applikation) Farvekodning CoolRack rørmoduler
Til brug med (udstyr) CoolRack Moduler
Mængde 4/pk.
Type Elastiske ærmer