Få mere at vide
Elastatinal, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15453769
Skift visning
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453769 5 mg 5mg
15463769 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453769 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61120.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Irreversibel elastasehæmmer
Irreversibel elastasehæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51798-45-9
Molekylær formel C21H36N8O7
Molekylvægt (g/mol) 512.568
MDL nummer MFCD00151180
InChI nøgle IJWCGVPEDDQUDE-WXZHEDMLSA-N
Synonym elastatinal, leu-co-cpd-gln-ala-h
PubChem CID 15942859
IUPAC navn (2S)-2-[[(1S)-2-[[(2S)-5-amino-1,5-dioxo-1-[[(2S)-1-oxopropan-2-yl]amino]pentan-2-yl]amino]-1-(2-amino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin-6-yl)]-4-oxoylanoyl)-4-oxoylsyre
SMIL CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)NC(C1CCN=C(N1)N)C(=O)NC(CCC(=O)N)C(=O)NC(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elastatinal
Farve Hvid til gul
Mængde 5 mg
Beilstein 873543
Formel vægt 512.6
Fysisk form Pulver