Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Elastase substrat V
Artikelnummer. 15442929
Skift visning
Mængde:
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15442929 25 mg 25mg
1 options
Artikelnummer. 15442929 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60093.MB
 Begrænset vare
På lager
627,70 g/mol
Fluorogent substrat til kvantificering af human leukocyt og porcin pancreaselastase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Hvid
Form Pulver
Til brug med (applikation) Fluorogent substrat til kvantificering af human leukocyt og porcin pancreaselastase
Mængde 25 mg
Substrattype Elastase substrat
Molekylvægt (g/mol) 627.70
Opbevaringskrav -30° til -10 °C
Substratmængde 25mg