Få mere at vide
PL BioScience ELAREM™ Udfør, humant blodpladelysat, heparin påkrævet
Artikelnummer. p-200008738
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
Forskningskarakter
GMP Grad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Renhed eller kvalitetsklasse
17977731 50 ml Forskningskarakter
17987731 50 ml GMP Grad
17967731 100 ml Forskningskarakter
17957741 100 ml GMP Grad
17987721 500 ml Forskningskarakter
17977721 500 ml GMP Grad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17977731 Leverandør PL BioScience Leverandørnr. PE10611
ELAREM™ Perform er et humant blodpladelysat af EU-oprindelse, der understøtter in vitro-udvidelse af forskellige primære celler og cellelinjer. Den sikre og præstationsforøgende cellevækstfremmer sikrer effektive laboratorieprocesser med batch-til-batch-konsistens og et xeno-frit cellemiljø.
  • Xeno-Free : Det xeno-fri cellekulturtilskud er opnået fra transfusionsgodkendte blodplader opnået på godkendte blodcentre.
  • EU-oprindelse : ELAREM™ Perform Research Grade er fremstillet af blodpladeenheder opnået fra raske bloddonorer på godkendte blodcentre i EU.
  • Forbedret celleydelse : Humant blodpladelysat indeholder rigelige vækstfaktorer og cytokiner afledt af humane blodplader. Disse næringsstoffer har vist sig at stimulere cellulær proliferation og opretholde fænotype og differentieringspotentiale af forskellige celler.
  • Reproducerbare resultater : Hvert parti af ELAREM™ Perform er produceret fra store puljer af transfusionsgodkendte blodpladeenheder for at sikre batch-til-batch-konsistens og muliggøre reproducerbare forhold. Grad& GMP Karakter B
  • Fra forskning til klinisk udvikling : ELAREM™ Perform opfylder kravene til akademisk og industriel celleudvidelse og sikrer en nem overgang af forskningsresultater til kliniske applikationer.
  • Produktet indeholder koagulationsfaktorer. For at hæmme koagulering af hele cellekulturmediet anbefales det at tilsætte et antikoagulant, f.eks. heparin, til cellekulturmediet.
  • Tilsigtet brug : ELAREM™ Perform er kun til in vitro og fremstillingsbrug. Produktet er ikke beregnet til direkte terapeutisk brug. For sikkerhedsforanstaltninger, se venligst det relevante sikkerhedsdatablad (SDS).
Tekniske data
Farve Klar, gul
Kultur Type Adhærent cellekultur, suspensionscellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Formulering Flydende, humant blodpladelysat
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningskarakter
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris