Få mere at vide
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD, humant blodpladelysat, fibrinogen-depleteret, ingen heparin påkrævet
Artikelnummer. 17967741
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
Forskningskarakter
GMP Grad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Renhed eller kvalitetsklasse
17967741 50 ml GMP Grad
17907731 50 ml Forskningskarakter
17997731 100 ml Forskningskarakter
17997721 100 ml GMP Grad
17937731 500 ml Forskningskarakter
17927731 500 ml GMP Grad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17967741 Leverandør PL BioScience Leverandørnr. PE20622
ELAREM™ Perform-FD er et fibrinogen-depleteret humant blodpladelysat af amerikansk oprindelse. Som et cellekulturtilskud understøtter det in vitro-udvidelse af forskellige primære celler og cellelinjer. På grund af fibrinogen-udtømningsprocessen, ELAREM Perform-FD kræver ikke tilsætning af antikoagulant.
  • Xeno-Free : Det xeno-fri cellekulturtilskud er opnået fra transfusionsgodkendte blodplader opnået på godkendte blodcentre.
  • Ingen heparintilsætning påkrævet : Da fibrinogener udtømmes under fremstilling, hæmmes koagulering af det komplette medium– applikationsarbejdsgange forenkles. Dette eliminerer behovet for at tilføje et antikoagulant med ELAREM™ Udfør-FD. Spor af et xeno-frit antikoagulant kan være til stede i det humane blodpladelysat.
  • amerikansk oprindelse : ELAREM™ Perform-FD er et fibrinogen-depleteret humant blodpladelysat af amerikansk oprindelse, der understøtter in vitro-udvidelse af forskellige primære celler og cellelinjer.
  • Forbedret celleydelse : Humant blodpladelysat indeholder rigelige vækstfaktorer og cytokiner afledt af humane blodplader. Disse næringsstoffer har vist sig at stimulere cellulær proliferation og opretholde fænotype og differentieringspotentiale af forskellige celler.
  • Reproducerbare resultater : Hvert parti af ELAREM™ Perform er produceret fra store puljer af transfusionsgodkendte blodpladeenheder for at sikre batch-til-batch-konsistens og muliggøre reproducerbare forhold. Grad& GMP Karakter B
  • Fra forskning til klinisk udvikling : ELAREM™ Perform opfylder kravene til akademisk og industriel celleudvidelse og sikrer en nem overgang af forskningsresultater til kliniske applikationer.
  • Produktet indeholder koagulationsfaktorer. For at hæmme koagulering af hele cellekulturmediet anbefales det at tilsætte et antikoagulant, f.eks. heparin, til cellekulturmediet.
  • Tilsigtet brug : ELAREM™ Perform er kun til in vitro og fremstillingsbrug. Produktet er ikke beregnet til direkte terapeutisk brug. For sikkerhedsforanstaltninger, se venligst det relevante sikkerhedsdatablad (SDS).
Tekniske data
Farve Gul
Kultur Type Adhærent cellekultur, suspensionscellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Formulering Væske, humant blodpladelysat, fibrinogen-depleteret
Renhed eller kvalitetsklasse GMP Grad
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris