Få mere at vide
PL BioScience ELAREM™ Perform-FD, humant blodpladelysat, fibrinogen-depleteret, ingen heparin påkrævet
Artikelnummer. 17907731
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
500 ml
Renhed eller kvalitetsklasse:
Forskningskarakter
Forskningsniveau
GMP Grad
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Renhed eller kvalitetsklasse
17907731 50 ml Forskningsniveau
17967741 50 ml GMP Grad
17997731 100 ml Forskningskarakter
17997721 100 ml GMP Grad
17937731 500 ml Forskningskarakter
17927731 500 ml GMP Grad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 17907731 Leverandør PL BioScience Leverandørnr. PE20612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1542.27 DKK
    1453.32 DKK / 50ml
    Spare 88.95 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
ELAREM™ Perform-FD er et fibrinogen-depleteret humant blodpladelysat af amerikansk oprindelse. Som et cellekulturtilskud understøtter det in vitro-udvidelse af forskellige primære celler og cellelinjer. På grund af fibrinogen-udtømningsprocessen, ELAREM Perform-FD kræver ikke tilsætning af antikoagulant.
  • Xeno-fri: Det xeno-fri cellekulturtilskud udvindes fra blodplader, der er godkendt af transfusion og indsamlet på autoriserede blodcentre.
  • Ingen tilsætning af heparin påkrævet: Da fibrinogener udtømmes under fremstillingen, hæmmes – koaguleringen af det komplette medium, forenkles applikationsarbejdsgangene. Dette eliminerer behovet for at tilsætte et antikoagulant middel med ELAREM™ Perform-FD. Spor af et xeno-frit antikoagulant kan være til stede i Human Platelet Lysate.
  • Oprindelse i USA: ELAREM™ Perform-FD er et fibrinogen-udtømt humant blodpladelysat af amerikansk oprindelse, der understøtter in vitro-udvidelse af forskellige primære celler og cellelinjer.
  • Forbedret celleydelse: Human Platelet Lysate indeholder rigelige vækstfaktorer og cytokiner udvundet fra menneskelige blodplader. Disse næringsstoffer har vist sig at stimulere cellulær proliferation og opretholde fænotype og differentieringspotentiale i forskellige celler.
  • Reproducerbare resultater: Hver batch af ELAREM™ Perform produceres fra store puljer af transfusionsgodkendte blodpladeenheder for at sikre konsistens fra batch til batch og muliggøre reproducerbare forhold. Grade & GMP B
  • Fra forskning til klinisk udvikling: ELAREM™ Perform opfylder kravene til akademisk og industriel celleudvikling og sikrer en nem overgang af forskningsresultater til kliniske anvendelser.
  • Produktet indeholder koagulationsfaktorer. For at hæmme koagulering af det komplette cellekulturmedium anbefales det at tilsætte et antikoagulant, f.eks. heparin, til cellekulturmediet.
  • Tiltænkt brug: ELAREM™ Perform er kun til in vitro- og produktionsbrug. Produktet er ikke beregnet til direkte terapeutisk brug. For sikkerhedsforanstaltninger, se venligst det relevante sikkerhedsdatablad (SDS).
Tekniske data
Farve Gul
Kultur Type Adherent cellekultur, suspensionscellekultur
Form Væske
Produkttype Supplement til cellekultur
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode Sterilfiltreret
Formulering Flydende, humant blodpladelysat, Fibrinogen-udtømt
Renhed eller kvalitetsklasse Forskningsniveau
Mængde 50 ml
Forsendelsestilstand Tøris