missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Elaidic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elaidic acid methyl ester |
| CAS | 1937-62-8 |
| Molekylær formel | C19 H36 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (E)-, Elaidic acid, methyl ester (6CI,8CI), 9(E)-Octadecenoic acid methyl ester, Methyl 9(E)-octadecenoate, Methyl elaidate, Methyl trans-9-octadecenoate, trans-Oleic acid methyl ester, Elaidic Acid Methyl Ester, 9-Octadecenoic acid, methyl ester, (9E)- |
| InChI formel | InChI=1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+ |
| SMIL | CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC navn | methyl (E)-octadec-9-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 296.49 |
| Formel vægt | 296.2715 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?