Få mere at vide
Elaidic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16415566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16415566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16415566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113016
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Elaidic acid is the major trans fat found in hydrogenated vegetable oils and can be used as a pharmaceutical solvent.
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Elaidic acid
Fysisk form Oil
CAS 112-79-8
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H34O2
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Opløselighedsinformation DMSO : 13.5 mg/mL (47.79 mM; Need ultrasonic)
SMIL CCCCCCCC/C=C/CCCCCCCC(O)=O
Molekylvægt (g/mol) 282.46
Formel vægt 282.46
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.