Få mere at vide
Elaidinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022187
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11402597
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14832.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opbevares koldt
I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer elaidinsyre HHT- og HETE-dannelsen, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelse I humane blodplader inkuberet med arachidonsyre, hæmmer
elaidinsyre dannelsen af HHT og HETE, mens den inducerer prostaglandin- og thromboxansyntese.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Air Sensitive. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-79-8
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.468
MDL nummer MFCD00063954
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC navn (E)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elaidic Acid
Smeltepunkt 41°C to 45°C
Kogepunkt 288°C (100 mm)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Analyseprocentområde 98%
Mængde 1 g
Beilstein 1726543
Merck Index 14,3533
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 282.47
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Elaidic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Elaidic acid