Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Elaidic Acid |
| Smeltepunkt | 43,0 °C til 45,0 °C |
| Kogepunkt | 288,0 °C (100,0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110 °C |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 02,II,441 |
| Merck Index | 15,3581 |
| Vis mere |