Få mere at vide
Elaidinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15274604 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15274604 1 g Glasflaske 1g
15284604 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15274604 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 117730010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-79-8 | C18H34O2 | 282.46 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 112-79-8
Molekylær formel C18H34O2
Molekylvægt (g/mol) 282.46
InChI nøgle ZQPPMHVWECSIRJ-MDZDMXLPSA-N
Synonym elaidic acid, trans-oleic acid, trans-9-octadecenoic acid, 9-octadecenoic acid, e-oleic acid, 9-octadecenoic acid, e, e-octadec-9-enoic acid, trans-elaidic acid, 9-octadecenoic acid, 9e, elaidinsaure
PubChem CID 637517
ChEBI CHEBI:27997
IUPAC navn (E)-octadec-9-ensyre
SMIL CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Elaidic acid
Smeltepunkt 43.0°C to 45.0°C
Kogepunkt 288.0°C (100.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CO2H
Mængde 1 g
Beilstein 02,II,441
Merck Index 15,3581
Formel vægt 282.46
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Elaidic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Elaidic acid